Principaux documents
586218
Sigma-Aldrich
Benzene-1,2-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C2C4H6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
80.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
pb
80 °C (lit.)
Pf
5.5 °C (lit.)
Densité
0.896 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
c1cc[13cH][13cH]c1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1+1,2+1
Clé InChI
UHOVQNZJYSORNB-ZDOIIHCHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
12.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-11 °C - closed cup