Principaux documents
423637
Sigma-Aldrich
Benzene-13C6
99 atom % 13C, 99% (CP)
1 G
716.00 CHF
5 G
2 280.00 CHF
716.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
716.00 CHF
5 G
2 280.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
13C6H6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
716.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.501 (lit.)
pb
80 °C (lit.)
Pf
5.5 °C (lit.)
Densité
0.940 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[13cH]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
UHOVQNZJYSORNB-IDEBNGHGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
12.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-11 °C - closed cup