Principaux documents
576654
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-aminocinnamate
97%
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H4CH=CHCO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
70-74 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(N)cc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H13NO2/c1-2-14-11(13)8-5-9-3-6-10(12)7-4-9/h3-8H,2,12H2,1H3/b8-5+
Clé InChI
NRPMBSHHBFFYBF-VMPITWQZSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable