Principaux documents
ALD00102
Sigma-Aldrich
Boc-2-nitro-L-phenylalanine
98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-(2-nitrophenyl)propanoic acid
1 G
143.00 CHF
143.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
143.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H18N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
143.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
98% (HPLC)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC([C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC1=C([N+]([O-])=O)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C14H18N2O6/c1-14(2,3)22-13(19)15-10(12(17)18)8-9-6-4-5-7-11(9)16(20)21/h4-7,10H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t10-/m0/s1
Clé InChI
BSHMNGMAJNWNBP-JTQLQIEISA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable