574791
Hydroxyapatite
synthetic, 99.8% trace metals basis (excludes Mg)
Synonyme(s) :
Calcium hydroxyphosphate, HAp, Hydroxylapatite
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.8% trace metals basis (excludes Mg)
Forme
solid
Impuretés
≤2500 ppm Trace Metal Analysis
Pf
1100 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
Clé InChI
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Catégories apparentées
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.