Key Documents
574546
Sigma-Aldrich
3′,5′-Diethoxyacetophenone
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3COC6H5(OC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
64-67 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOc1cc(OCC)cc(c1)C(C)=O
InChI
1S/C12H16O3/c1-4-14-11-6-10(9(3)13)7-12(8-11)15-5-2/h6-8H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
KEJDYKMTNWEIAR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable