Principaux documents
687189
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-butyn-2-amine
95%
Synonyme(s) :
1,1-Dimethylpropargylamine, 3-Amino-3-methyl-1-butyne
5 G
77.50 CHF
77.50 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
77.50 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H9N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
83.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
77.50 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4237
pb
79-80 °C/760 mmHg
Densité
0.79 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(N)C#C
InChI
1S/C5H9N/c1-4-5(2,3)6/h1H,6H2,2-3H3
Clé InChI
VUGCBIWQHSRQBZ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter