547093
4,5-Dichlorocatechol
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
110-115 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1cc(Cl)c(Cl)cc1O
InChI
1S/C6H4Cl2O2/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,9-10H
Clé InChI
ACCHWUWBKYGKNM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable