Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
560871
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-propanesulfinamide
97%, racemic
Synonyme(s) :
(±)-tert-Butylsulfinamide, 1,1-Dimethylethylsulfinamide, 2-Methyl-2-propanesulfinamide, 2-Methylpropan-2-sulfinamide, tert-Butanesulfinamide, tert-Butylsulfinamide
5 G
113.00 CHF
25 G
417.00 CHF
113.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
113.00 CHF
25 G
417.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CS(O)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
113.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
97-101 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)S(N)=O
InChI
1S/C4H11NOS/c1-4(2,3)7(5)6/h5H2,1-3H3
Clé InChI
CESUXLKAADQNTB-UHFFFAOYSA-N
Application
Synthesis of 4-sulfonyliminopiperidine and its reaction with benzyl Grignard to form an important pharmaceutical building block, 4-benzyl-4-aminopiperidne.[1] Also used to prepare spiro tosylaziridines via methylene insertion into the derived sulfonylimine.[2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Synlett, 2565-2565 (2006)
Synlett, 833-833 (2006)
Articles
Ellman's sulfinamide is available in both enantiomeric and racemic forms for your research. This versatile and useful auxiliary has found extensive use both in academics and industry.
Contenu apparenté
Ellman group developed electron-rich phosphine ligands for C-H functionalization and tert-Butanesulfinamide for asymmetric amine synthesis.