Principaux documents
559997
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CF3)2C6H3CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
163-167 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
fluoro
Chaîne SMILES 
NC(=O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5F6NO/c10-8(11,12)5-1-4(7(16)17)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H2,16,17)
Clé InChI
YNOPIKHMZIOWHS-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable