Principaux documents
559571
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorobenzenesulfonamide
97%
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3SO2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
89-93 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NS(=O)(=O)c1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H5F2NO2S/c7-5-2-1-4(3-6(5)8)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
Clé InChI
VFVVRYNJTGHAIE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable