Principaux documents
544221
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
97%
1 G
36.30 CHF
36.30 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
36.30 CHF
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CN)NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
36.30 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
76-80 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
nitrile
nitro
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(c1)C#N
InChI
1S/C7H3FN2O2/c8-7-2-1-6(10(11)12)3-5(7)4-9/h1-3H
Clé InChI
YLACBMHBZVYOAP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile can be prepared from 2-fluorobenzonitrile via nitration.[1]
Application
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile may be used in the preparation of:
  • 2-fluoro-5-aminobenzonitrile[1]
  • ethyl 3-amino-5-nitro-benzo[b]thiophene-2-carboxylate[2]
  • 1-methyl-5-nitro-1H-indazol-3-ylamine[3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Mimi L Quan et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(6), 1729-1744 (2005-03-18)
Modification of a series of pyrazole factor Xa inhibitors to incorporate an aminobenzisoxazole as the P(1) ligand resulted in compounds with improved selectivity for factor Xa relative to trypsin and plasma kallikrein. Further optimization of the P(4) moiety led to
Synthesis, antiproliferative activity, and in silico insights of new 3-benzoylamino-benzo [b] thiophene derivatives.
Martorana A, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 90, 537-546 (2015)
A method for the regioselective synthesis of 1-alkyl-1H-indazoles.
Liu HJ, et al.
Tetrahedron, 69(19), 3907-3912 (2013)