Principaux documents
542792
Sigma-Aldrich
2-Pyridylamidoxime
97%
Synonyme(s) :
N-Hydroxypyridine-2-carboxamidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
120-124 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N\C(=N/O)c1ccccn1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-6(9-10)5-3-1-2-4-8-5/h1-4,10H,(H2,7,9)
Clé InChI
XKXCGXSHUNVFCT-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
2-Pyridylamidoxime (PAO) is a pyridine derivative. It undergoes reaction with the following complexes:[1]
  • [Cr(CO)6] in THF to afford tris derivative [Cr(PAO)3]
  • [Cr(CO)6] in the presence of bipyridine (bpy) to form the binuclear complex [Cr2O4(PAO)(bpy)]
  • [Mo(CO)6] in air to give [Mo2O6(PAO)2]
  • [Mo(CO)6] in the presence of bpy to yield the isomeric forms of [Mo(CO)4(PAO)].bpy
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Novel Chromium, Molybdenum, and Tungsten Complexes of 2-pyridylamidoxime.
Shohayeb SM, et al.
Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry, 40(10) (2010)