542075
Lutetium(III) chloride hexahydrate
≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Lutetium trichloride hydrate
Niveau de qualité
Essai
≥99.99% trace metals basis
Forme
crystalline
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: lutetium
Impuretés
≤100 ppm Trace Rare Earth Analysis
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Lu](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Lu.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Clé InChI
SJOQNHYDCUXYED-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.