204870
Ytterbium(III) chloride hexahydrate
99.998% trace metals basis
Synonyme(s) :
Ytterbium trichloride hydrate, Ytterbium(III) chloride·6hydrate
Niveau de qualité
Essai
99.998% trace metals basis
Forme
powder and chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: ytterbium
Impuretés
≤25.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Pf
180 °C (dec.) (lit.)
Densité
2.58 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Yb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.6H2O.Yb/h3*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
Clé InChI
LEYFXTUKPKKWMP-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.