Principaux documents
536113
Sigma-Aldrich
2-Chlorotrityl amine, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.3-1.8 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonyme(s) :
2-Chlorotriphenylmethyl amine resin, Amino-2-chlorotrityl resin
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Réticulation
1 % cross-linked
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
1.3-1.8 mmol/g loading
Taille des particules
100-200 mesh
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.NC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5Cl
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable