529133
1-Methoxy-2-naphthoic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
125-129 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
COc1c(ccc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C12H10O3/c1-15-11-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10(11)12(13)14/h2-7H,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
PMJACRPIWSINFF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 1-sec-butyl-2-naphthoic acid
- 1-tert-butyl-2-naphthoic acid
- 1-ethyl-2-naphthoic acid
- 1-vinyl-2-naphthoic acid
- 1-phenyl-2-naphthoic acid
- 1-(2,5-dimethylphenyl)-2-naphthoic acid
- 2′-methoxy-[1,1′-binaphthalene]-2-carboxylic acid
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable