Principaux documents
531847
Sigma-Aldrich
Dichloro[(S,S)-ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)]zirconium(IV)
100 MG
149.00 CHF
149.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
149.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H24Cl2Zr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
149.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Activité optique
[α]20/D +93°, c = 0.07 in methylene chloride
Niveau de qualité
Pf
160-165 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Zr+2].[Cl-].[Cl-].[C+H]1C(=C4CCCCC4=C1)CC[c-]2c3c(cc2)CCCC3
InChI
1S/C20H24.2ClH.Zr/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17(19)13-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)18;;;/h9-12H,1-8,13-14H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
Clé InChI
AKXWJOYQORUUHS-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
  • Chiral Ziegler-Natta catalyst
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable