Principaux documents
527785
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylbenzonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CC6H4CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.518 (lit.)
pb
258 °C (lit.)
Densité
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C11H13N/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
IIZURLNRIMKEDL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-tert-Butylbenzonitrile can be prepared from 4-tert-butyl-1,2-dihydrobenzene, via dehydrogenation.[1]
Application
4-tert-Butylbenzonitrile may be used to synthesize 3-bromo-4′-tert-butylbenzophenone.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis of 1, 3-connected polyarylmethanes.
Rajca A.
The Journal of Organic Chemistry, 56(7), 2557-2563 (1991)
Allylic rearrangement of cyanophosphate. II Synthesis of ?-cyano-a,?-unsaturated ketones.
Kurihara T, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 34(7), 2747-2753 (1986)