Principaux documents
526592
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H2(F)2CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
46-49 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(Cl)c(F)c1C=O
InChI
1S/C7H3ClF2O/c8-5-1-2-6(9)4(3-11)7(5)10/h1-3H
Clé InChI
HFKZZEDGXXYRDW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde is a trisubstituted benzaldehyde. Fourier-transform, laser Raman (in the range of 3500–50cm-1) and infrared (in the range of 4000–400cm-1) spectral analyses of 3-chloro-2,6-difluorobenzaldehyde have been reported.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
216.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102.2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vibrational assignments and effect of aldehyde rotation on substituents in some trisubstituted benzaldehydes.
Hiremath CS and Tonannavar J.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 73(2), 388-397 (2009)