Principaux documents
681997
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorobenzyl bromide
97%
Synonyme(s) :
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene, 1-Bromomethyl-3,4-dichlorobenzene, 4-(Bromomethyl)-1,2-dichlorobenzene
1 G
93.20 CHF
93.20 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
93.20 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5BrCl2
Poids moléculaire :
239.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
93.20 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.607
Densité
1.650 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
chloro
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(CBr)cc1Cl
InChI
1S/C7H5BrCl2/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,4H2
Clé InChI
XLWSBDFQAJXCQX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter