Principaux documents
523208
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-triphenylphosphonium iodide
95 atom % D
Synonyme(s) :
Triphenyl(trideuteriomethyl)phosphonium iodide
About This Item
Formule linéaire :
CD3P(C6H5)3I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
407.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
95 atom % D
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Whiting Reaction
Pf
186-188 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[I-].[2H]C([2H])([2H])[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.HI/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3;
Clé InChI
JNMIXMFEVJHFNY-NIIDSAIPSA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable