Principaux documents
521620
Sigma-Aldrich
2-Amino-3,5-dinitrothiophene
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H3N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Pf
174-176 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1sc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H3N3O4S/c5-4-2(6(8)9)1-3(12-4)7(10)11/h1H,5H2
Clé InChI
DZRZHFOFVWAKGT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
The synthesis of highly active thiophene ring-containing chromophore components for photonic polymers based on a newly designed route.
Yuquan S, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 24, 3691-3695 (1999)
Synthesis and characterization of hetarylazo disperse dyes derived from substituted N-?-acetoxyethylanilines-Application on cellulose acetate.
Georgiadou KL, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 92(6), 3479-3483 (2004)