465348
2-Mercaptophenol
95%
Synonyme(s) :
2-Hydroxythiophenol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.6060 (lit.)
Densité
1.255 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccccc1S
InChI
1S/C6H6OS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
Clé InChI
VMKYTRPNOVFCGZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter