Documents
518433
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenyl chloroformate
98%
About This Item
Formule linéaire :
ClCO2C6H4OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.519 (lit.)
Point d'ébullition
244 °C (lit.)
Densité
1.253 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1OC(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(9)10/h2-5H,1H3
Clé InChI
VDLQSPNQAVRJND-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter