460931
Neopentyl chloroformate
97%
Synonyme(s) :
2,2-Dimethylpropyl chloroformate
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
−0.65 psi ( 20 °C)
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.410 (lit.)
Point d'ébullition
55 °C/36 mmHg (lit.)
Densité
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)COC(Cl)=O
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-6(2,3)4-9-5(7)8/h4H2,1-3H3
Clé InChI
JUUBFHLPTCPVBO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter