Documents
518441
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenyl chloroformate
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClCO2C6H4Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.75 psi ( 20 °C)
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.526 (lit.)
Point d'ébullition
221 °C (lit.)
Densité
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC(=O)Oc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-5-3-1-2-4-6(5)11-7(9)10/h1-4H
Clé InChI
PENYBFRQSLVMLW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter