Principaux documents
515485
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-methylthiophene
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H5BrS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.06
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Contient
0.1% copper chips as stabilizer
0.4% powdered NaHCO3 as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.569 (lit.)
pb
65 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.552 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(Br)s1
InChI
1S/C5H5BrS/c1-4-2-3-5(6)7-4/h2-3H,1H3
Clé InChI
ACDLOOGOFKSUPO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78.3 °C - closed cup
Ligand-less palladium-catalyzed direct 5-arylation of thiophenes at low catalyst loadings.
Roger J, et al.
Green Chemistry, 11(3), 425-432 (2009)