Principaux documents
514578
Sigma-Aldrich
1,2-Dihexyloxybenzene
98%
Synonyme(s) :
1,2-Bis(hexyloxy)benzene, 1,2-Di(hexyloxy)benzene
About This Item
Formule linéaire :
C6H4[O(CH2)5CH3]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
98%
Forme
liquid crystal
Indice de réfraction
n20/D 1.488 (lit.)
pb
143 °C/4 mmHg (lit.)
Densité
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCOc1ccccc1OCCCCCC
InChI
1S/C18H30O2/c1-3-5-7-11-15-19-17-13-9-10-14-18(17)20-16-12-8-6-4-2/h9-10,13-14H,3-8,11-12,15-16H2,1-2H3
Clé InChI
XNBVDORAKLGCKG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves