Principaux documents
550248
Sigma-Aldrich
4,5-Dibromobenzene-1,2-diol
90%, technical grade
5 G
281.00 CHF
281.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
281.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
Br2C6H2(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
281.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Essai
90%
Forme
powder, crystals or chunks
Pf
111-116 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Oc1cc(Br)c(Br)cc1O
InChI
1S/C6H4Br2O2/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,9-10H
Clé InChI
IOZHUUKIHMKXRG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable