Principaux documents
514020
Sigma-Aldrich
2,5-Difluorophenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
2,5-Difluorobenzeneboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95%
Pf
105-110 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C6H5BF2O2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,10-11H
Clé InChI
KTOJGSDLJNUAEP-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
  • Preparation of selective sphingosine phosphate receptor antagonists
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable