Principaux documents
510254
Sigma-Aldrich
Ethyl 3,3,3-trifluoropyruvate
97%
5 G
23.60 CHF
23.60 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
23.60 CHF
About This Item
Formule linéaire :
CF3COCO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.09
Beilstein:
2087388
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
23.60 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.341 (lit.)
n/D (lit.)
Densité
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
fluoro
ketone
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5F3O3/c1-2-11-4(10)3(9)5(6,7)8/h2H2,1H3
Clé InChI
KJHQVUNUOIEYSV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethyl 3,3,3-trifluoropyruvate is a trifluoromethylated compound. Enantioselective Friedel–Crafts alkylation of simple phenols[1] and indoles with ethyl 3,3,3-trifluoropyruvate under different reaction conditions have been reported.[2]
Application
Ethyl 3,3,3-trifluoropyruvate may be used in the preparation of N-heteroaryl(trifluoromethyl)hydroxyalkanoic acid esters.[3]
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
87.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Synthesis of N-Heteroaryl (trifluoromethyl) hydroxyalkanoic Acid Esters by Highly Efficient Solid Acid-Catalyzed Hydroxyalkylation of Indoles and Pyrroles with Activated Trifluoromethyl Ketones.
Abid M and Torok B.
Advanced Synthesis & Catalysis, 347(14), 1797-1803 (2005)
Organocatalytic enantioselective Friedel?Crafts alkylation of simple phenols with trifluoropyruvate.
Zhao JL, et al.
Tetrahedron Letters, 49(9), 1476-1479 (2008)
Novel Enantiocomplementary C2-Symmetric Chiral Bis (imidazoline) Ligands: Highly Enantioselective Friedel?Crafts Alkylation of Indoles with Ethyl 3, 3, 3-Trifluoropyruvate.
Nakamura S, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 350(10), 1443-1448 (2008)