Principaux documents
499943
Sigma-Aldrich
2-Benzofuranylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
2-Benzofuranboronic acid, Benzofuran-2-ylboronic acid
5 G
87.80 CHF
87.80 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
87.80 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.95
Beilstein:
1637889
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
87.80 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥95%
Pf
114-116 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cc2ccccc2o1
InChI
1S/C8H7BO3/c10-9(11)8-5-6-3-1-2-4-7(6)12-8/h1-5,10-11H
Clé InChI
PKRRNTJIHGOMRC-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.