Principaux documents
499781
Sigma-Aldrich
Benzyl carbazate
97%
Synonyme(s) :
(Benzyloxycarbonyl)hydrazine, Z-hydrazine
About This Item
Formule linéaire :
H2NNHCO2CH2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.18
Beilstein:
1952982
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Pf
65-68 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
hydrazine
phenyl
Chaîne SMILES 
NNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10N2O2/c9-10-8(11)12-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,9H2,(H,10,11)
Clé InChI
RXUBZLMIGSAPEJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Palanivelu Nithya et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 165, 220-231 (2016-11-07)
In the present study, new Schiff base complexes with the composition [M(NCS)