671460
Propanoic acid hydrazide
≥90% (GC)
Synonyme(s) :
Propanoic hydrazide, Propionylhydrazine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥90% (GC)
Chaîne SMILES
CCC(=O)NN
InChI
1S/C3H8N2O/c1-2-3(6)5-4/h2,4H2,1H3,(H,5,6)
Clé InChI
DXGIRFAFSFKYCF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable