Principaux documents
495956
Sigma-Aldrich
trans-3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-N,N-dimethyl-1,3-butadien-1-amine
90%
5 G
526.00 CHF
526.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
526.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CSi(CH3)2OC(=CH2)CH=CHN(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
526.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.493 (lit.)
pb
234 °C (lit.)
Densité
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]\C(=C(\[H])C(=C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H25NOSi/c1-11(9-10-13(5)6)14-15(7,8)12(2,3)4/h9-10H,1H2,2-8H3/b10-9+
Clé InChI
NSCKABIMFIKUEF-MDZDMXLPSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Preparation and Diels-Alder Reactivity of 1-Amino-3-siloxy-1,3-butadienes.
Kozmin SA and Rawal VH.
The Journal of Organic Chemistry, 62(16), 5252-5253 (1997)