Principaux documents
495875
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-piperidinecarboxylic acid
98%
Synonyme(s) :
(±)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid, N-Boc-DL-pipecolinic acid, Boc-DL-Pip-OH
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.27
Beilstein:
3652038
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
130-133 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-7-5-4-6-8(12)9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
JQAOHGMPAAWWQO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable