Principaux documents
495018
Sigma-Aldrich
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-piperidinecarboxylic acid
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
159-162 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-6-4-5-8(7-12)9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
NXILIHONWRXHFA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Bunta Watanabe et al.
PloS one, 10(8), e0136242-e0136242 (2015-08-22)
CCG-1423 suppresses several pathological processes including cancer cell migration, tissue fibrosis, and the development of atherosclerotic lesions. These suppressions are caused by inhibition of myocardin-related transcription factor A (MRTF-A), which is a critical factor for epithelial-mesenchymal transition (EMT). CCG-1423 can