38990
2-Dimethylaminoethanol
purum, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
Deanol, N,N-Dimethyl-2-hydroxyethylamine, N,N-Dimethylethanolamine, Jeffcat DMEA
Produits recommandés
Pression de vapeur
100 mmHg ( 55 °C)
6.12 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Qualité
purum
Essai
≥98.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.4294 (lit.)
n20/D 1.430
pb
134-136 °C (lit.)
Pf
−70 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble
Densité
0.886 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES
CN(C)CCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-5(2)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - Seta closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - Seta closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter