Principaux documents
487910
Sigma-Aldrich
Algal amino acid mixture-13C,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
500 MG
1 180.00 CHF
1 180.00 CHF
Date d'expédition estimée le14 avril 2025
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
500 MG
1 180.00 CHF
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 180.00 CHF
Date d'expédition estimée le14 avril 2025
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
This product contains 16 amino acids extracted from a blue-green algal source. This product is deficient in glutamine, asparagine, cysteine, and tryptophan.
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yoshiki Yamaguchi et al.
Biochimica et biophysica acta, 1760(4), 693-700 (2005-12-14)
The Fc portion of immunoglobulin G (IgG) expresses the biantennary complex type oligosaccharides at Asn297 of the C(H)2 domain of each heavy chain with microheterogeneities depending on physiological and pathological states. These N-glycans are known to be essential for promotion