Principaux documents
487082
Sigma-Aldrich
Toluene-α-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Methyl-13C-benzene
500 MG
635.00 CHF
635.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
500 MG
635.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C6H513CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
93.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
635.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
pb
110 °C (lit.)
Pf
−93 °C (lit.)
Densité
0.874 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[13CH3]c1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1+1
Clé InChI
YXFVVABEGXRONW-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F
Point d'éclair (°C)
4 °C