Principaux documents
485314
Sigma-Aldrich
Acrylonitrile-d3
98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonyme(s) :
2-Propenenitrile-2,3,3-d3
1 G
723.00 CHF
723.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
723.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
D2C=CDCN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
56.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
723.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
≥99% (CP)
Contient
hydroquinone as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.391 (lit.)
pb
77 °C (lit.)
Pf
−83 °C (lit.)
Densité
0.860 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]C(C#N)=C([2H])[2H]
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i1D2,2D
Clé InChI
NLHHRLWOUZZQLW-FUDHJZNOSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
23.0 °F
Point d'éclair (°C)
-4.99 °C