Documents
604518
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1,3-butadiene-3-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains p-tert-butylcatechol as stabilizer
Synonyme(s) :
3-Methyl-1,3-butadiene-2-13C, Isoprene-3-13C
About This Item
Formule linéaire :
H2C=13CHC(CH3)=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
69.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥98% (CP)
Contient
p-tert-butylcatechol as stabilizer
Point d'ébullition
34 °C (lit.)
Pf
-146 °C (lit.)
Densité
0.681 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CC(=C)[13CH]=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3/i4+1
Clé InChI
RRHGJUQNOFWUDK-AZXPZELESA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-65.2 °F
Point d'éclair (°C)
-54 °C