479152
4-Bromobenzylamine
96%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Point d'ébullition
110-112 °C/30 mmHg (lit.)
Pf
25 °C (lit.)
Densité
1.473 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H8BrN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H,5,9H2
Clé InChI
XRNVSPDQTPVECU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
It may be used to synthesize the following 4-biphenylmethylamine derivatives:
- (4′-fluoro-4-biphenyl)methylamine
- (4′-methoxy-4-biphenyl)methylamine
- (2′-methoxy-4-biphenyl)methylamine
- (3′-cyano-4-biphenyl)methylamine
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges