Principaux documents
476633
Supelco
Amberlite IRA-67 Ion Exchange Resin
free base, 25-35 mesh
1 KG
953.00 CHF
953.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
953.00 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23151817
Nomenclature NACRES :
SB.52
953.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Amberlite IRA67 free base, free base
Niveau de qualité
Forme
beads
Humidité
~60%
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
Acrylic (gel)
Groupe de la matrice active
tertiary amine
Taille des particules
500-750 μm
Capacité
1.6 meq/mL by wetted bed volume
Technique de séparation
anion exchange
Chaîne SMILES 
N(CCCNC(=O)C=C)(C)C.O(CCC=C)\C=C\O\C=C\OCCC=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C12H18O3.C10H10.C8H16N2O/c1-3-5-7-13-9-11-15-12-10-14-8-6-4-2;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-4-8(11)9-6-5-7-10(2)3/h3-4,9-12H,1-2,5-8H2;3-8H,1-2H2;4H,1,5-7H2,2-3H3,(H,9,11)/b11-9+,12-10+;;
Clé InChI
ZGXNLYRRYYOMNG-JDDKLYJPSA-N
Description générale
Amberlite IRA 67 is a weakly basic anion exchange resin with high capacity for large organics.[1]
Application
Résine échangeuse d′anions faiblement basique présentant une capacité inhabituelle pour les grosses molécules organiques. Les applications les plus courantes comprennent: déacidification, déionisation des liqueurs de process, isolation des produits acides naturels, purification de la novabiacine et des céphalosporines, séparation des amino-acides neutres et acides à pH inférieur à 10, élimination de l′acide héparinique à bas pH, concentration de l′acide citrique et déminéralisation du petit lait.
Amberlite IRA 67 was used to determine the suitability for lactic acid.[1]
Forme physique
Gel faiblement basique, fonction amine tertiaire
Autres remarques
Dénomination précédente IRA-68.
Informations légales
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
L (+)-Lactic acid recovery from cassava bagasse based fermented medium using anion exchange resins.
John, Rojan P., K. Madhavan Nampoothiri, and Ashok Pandey
Brazilian Archives of Biology and Technology, 51, 1241-1248 (2008)
Questions
  1. Can it be used to remove linolinic acid from kinow/citrus juice , to reduce its bitterness..
    1 answer
    1. While there are numerous publications regarding the use of Amberlite resins to remove bitter compounds from fruit juices, this product is suitable for research use only and would not be appropriate for this application. Currently, a food grade resin is not available. Amberlite is manufactured by Dow Chemical, who may offer additional food grade options. See the link below to review one possible option:
      https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/water-solutions/public/documents/en/IER-AmberLite-FPA51-PDS-45-D00754-en.pdf