Principaux documents
47555
Sigma-Aldrich
1-Fmoc-4-piperidone
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H19NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.37
Beilstein:
8857729
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1CCN(CC1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H19NO3/c22-14-9-11-21(12-10-14)20(23)24-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-8,19H,9-13H2
Clé InChI
AMWDMRLGMSQZTK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-Fmoc-4-piperidone, also referred as (9H-fluoren-9-yl)methyl 4-oxopiperidine-1-carboxylate, is a piperidone derivative.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable