Principaux documents
475130
Sigma-Aldrich
Lithium acetylide, ethylenediamine complex
25 wt. % slurry in toluene
About This Item
Formule linéaire :
LiC≡CH · NH2CH2CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.07
Beilstein:
3593824
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Concentration
25 wt. % slurry in toluene
pb
110.6 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Li]C#C.NCCN
InChI
1S/C2H8N2.C2H.Li/c3-1-2-4;1-2;/h1-4H2;1H;
Clé InChI
QJQWXTYPTBEPGS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
7.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-13.9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter