249572
Sodium acetylide suspension
18 wt. % slurry in xylene: light mineral oil, 95% (Purity of contained acetylide)
Synonyme(s) :
Ethynyl sodium
Produits recommandés
Essai
95% (Purity of contained acetylide)
Concentration
18 wt. % slurry in xylene: light mineral oil
Chaîne SMILES
[Na]C#C
InChI
1S/C2H.Na/c1-2;/h1H;
Clé InChI
SLBNQJAGYKQCKI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
77.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25 °C - closed cup