Principaux documents
471135
Sigma-Aldrich
D-Lactal
97%
Synonyme(s) :
1,5-Anhydro-2-deoxy-4-O-β-D-galactopyranosyl-D-arabinohex-1-enitol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H20O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +26.5°, c = 1 in H2O
Pf
196-199 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C12H20O9/c13-3-6-8(16)9(17)10(18)12(20-6)21-11-5(15)1-2-19-7(11)4-14/h1-2,5-18H,3-4H2/t5-,6-,7-,8+,9+,10-,11+,12+/m1/s1
Clé InChI
HNXRLRRQDUXQEE-ALURDMBKSA-N
Application
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)