471038
Lignosulfonic acid sodium salt
average Mw ~52,000, average Mn ~7,000
Synonyme(s) :
Sodium ligninsulfonate
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Poids mol.
average Mn ~7,000
average Mw ~52,000
Composition
Na, 8 wt. %
Impuretés
4 wt. % reducing sugars
6 wt. %
Solubilité
H2O: soluble
InChI
1S/C20H26O10S2.2Na/c1-28-18-7-3-6-15(20(18)21)12-16(13-32(25,26)27)30-17-9-8-14(11-19(17)29-2)5-4-10-31(22,23)24;;/h3,6-9,11,16,21H,4-5,10,12-13H2,1-2H3,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
YDEXUEFDPVHGHE-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable